2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2459-1G PC2459-5G
APOSPC2459-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2459-1G APOSPC2459-5G
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 95%
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
Formula: C₆H₄BrF₃O
MW: 228.9946 g/mol
Pto. Ebullición: 28…32 °C/3.75mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086219
Núm. CAS: 17515-77-4
UN: 1760
ADR: 8 III