3'-Bromo-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC2465-1G PC2465-250MG PC2465-5G PC2465-25G
APOSPC2465-1GEA 429 EUR
APOSPC2465-1G APOSPC2465-250MG APOSPC2465-5G APOSPC2465-25G
3'-Bromo-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2,2,2,4'-tetrafluoroacetophenone
Formula: C₈H₃BrF₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08457469
Núm. CAS: 150698-74-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR