4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC2466-1G PC2466-10G
APOSPC2466-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2466-1G APOSPC2466-10G
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile 98%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile
Formula: C₇BrF₄N
MW: 253,9792 g/mol
Pto. de fusión: 77…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075282
Núm. CAS: 17823-40-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR