1,2-Diclorohexafluorociclopenteno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Perfluoro(1,2-dichlorocyclopent-1-ene)
PC2470-25G PC2470-5G
APOSPC2470-25GEA 427 EUR
APOSPC2470-25G APOSPC2470-5G
1,2-Diclorohexafluorociclopenteno 97%
1,2-Diclorohexafluorociclopenteno
Formula: C₅Cl₂F₆
MW: 244,95 g/mol
Pto. Ebullición: 90 °C
Pto. de fusión: –105,8 °C
Densidad: 1,635 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019302
Núm. CAS: 706-79-6
EINECS: 211-895-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III