5,7-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC2477-10G PC2477-1G PC2477-5G
APOSPC2477-10GEA 183 EUR
APOSPC2477-10G APOSPC2477-1G APOSPC2477-5G
5,7-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
5,7-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formula: C₁₀H₄Cl₂F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173851
Núm. CAS: 59108-13-3