3,5-Dicloro-4-iodo-α-α-α-trifluorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2477E-1G PC2477E-5G
APOSPC2477E-1GEA 43.5 EUR
APOSPC2477E-1G APOSPC2477E-5G
3,5-Dicloro-4-iodo-α-α-α-trifluorotolueno 97%
3,5-Dicloro-4-iodo-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₂Cl₂F₃I
MW: 340,9 g/mol
Pto. Ebullición: 119…120 °C/20mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084997
Núm. CAS: 175205-56-8