2-Bromo-5-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2479-25G PC2479-5G
APOSPC2479-25GEA 89.9 EUR
APOSPC2479-25G APOSPC2479-5G
2-Bromo-5-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
2-Bromo-5-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃BrF₃N
Pto. Ebullición: 107…115 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 50…51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412187
Núm. CAS: 1483-55-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III