2-Bromo-3-methoxy-1,1,1-trifluoropropane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2485-25G PC2485-5G
APOSPC2485-25GEA 876 EUR
APOSPC2485-25G APOSPC2485-5G
2-Bromo-3-methoxy-1,1,1-trifluoropropane 97%
2-Bromo-3-methoxy-1,1,1-trifluoropropane
Formula: C₄H₆BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038268
Núm. CAS: 883498-92-8