1,2-Diclorooctafluorociclohexeno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2500-1G PC2500-5G
APOSPC2500-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2500-1G APOSPC2500-5G
1,2-Diclorooctafluorociclohexeno 97%
1,2-Diclorooctafluorociclohexeno
Formula: C₆Cl₂F₈
Pto. Ebullición: 112…114 °C
Densidad: 1,719 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039466
Núm. CAS: 336-19-6
EINECS: 206-408-7
UN: 2810
ADR: 6.1,II