4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC250001-25G PC250001-5G
APOSPC250001-25GEA 24.8 EUR
APOSPC250001-25G APOSPC250001-5G
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 98%
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formula: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Pto. de fusión: 31…34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179265
Núm. CAS: 116332-54-8