4-Fluoroisoquinoline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC250003-10G PC250003-1G PC250003-5G
APOSPC250003-10GEA 440 EUR
APOSPC250003-10G APOSPC250003-1G APOSPC250003-5G
4-Fluoroisoquinoline 95+%
4-Fluoroisoquinoline
Formula: C₉H₆FN
MW: 147,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656128
Núm. CAS: 394-67-2