Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC250011-1G
PC250011-5G
APOSPC250011-1GEA
154
EUR
APOSPC250011-1G
APOSPC250011-5G
Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex, grado técnico
Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex
Formula:
[CuOSO₂CF₃]₂.C₆H₆ Pto. de fusión: 160 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043300 Núm. CAS: 42152-46-5 UN: 3175 ADR: 4.1,II |