5-Fluoronicotinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2505-25G PC2505-5G
APOSPC2505-25GEA 72.5 EUR
APOSPC2505-25G APOSPC2505-5G
5-Fluoronicotinic acid 97%
5-Fluoronicotinic acid
Formula: C₆H₄FNO₂
MW: 141.10 g/mol
Pto. de fusión: 193…199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318537
Núm. CAS: 402-66-4