1,3-Diclorotetrafluoroacetona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2510-25G
APOSPC2510-25GEA 251 EUR
APOSPC2510-25G
1,3-Diclorotetrafluoroacetona 98%
1,3-Diclorotetrafluoroacetona
Formula: ClF₂CC(O)CF₂Cl
MW: 198,93 g/mol
Pto. Ebullición: 45 °C
Densidad: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000776
Núm. CAS: 127-21-9
UN: 2810
ADR: 6.1,II