Ácido (2-cloro-5-fluorofenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-5-fluorophenylacetic acid
PC2515-10G PC2515-5G PC2515-1G
APOSPC2515-10GEA 139 EUR
APOSPC2515-10G APOSPC2515-5G APOSPC2515-1G
Ácido (2-cloro-5-fluorofenil)acético 98%
Ácido (2-cloro-5-fluorofenil)acético
Formula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
MW: 188,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01016155
Núm. CAS: 177985-33-0