Fmoc-3,4,5-trifluoro-L-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,4,5-Trifluoro-L-phenylalanine, N-FMOC protected, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid
PC2517-1G
PC2517-250MG
APOSPC2517-1GEA
351
EUR
APOSPC2517-1G
APOSPC2517-250MG
Fmoc-3,4,5-trifluoro-L-phenylalanine
Fmoc-3,4,5-trifluoro-L-phenylalanine
Formula:
C₂₄H₁₈F₃NO₄ MW: 441.41 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00797583 Núm. CAS: 205526-30-3 |