(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC2519-25G
PC2519-5G
PC2519-100G
APOSPC2519-25GEA
21.9
EUR
APOSPC2519-25G
APOSPC2519-5G
APOSPC2519-100G
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Peptide coupling reagent.
Formula:
C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂ Pto. de fusión: 136…140 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011948 Núm. CAS: 56602-33-6 EINECS: 260-279-1 UN: 1325 ADR: 4.1,II |