(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1-(Ethoxycarbonyl)cyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate
PC2522-25G PC2522-1G PC2522-5G
APOSPC2522-25GEA 724 EUR
APOSPC2522-25G APOSPC2522-1G APOSPC2522-5G
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate 98%
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate
Fuchs Reagent
Formula: C₂₄H₂₄BF₄O₂P
MW: 462,23 g/mol
Pto. de fusión: 173…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051879
Núm. CAS: 52186-89-7