4-Bromo-1-fluoro-2-iodobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC2532-100G
PC2532-25G
PC2532-500G
APOSPC2532-100GEA
55.1
EUR
APOSPC2532-100G
APOSPC2532-25G
APOSPC2532-500G
4-Bromo-1-fluoro-2-iodobenceno 99%
4-Bromo-1-fluoro-2-iodobenceno
Formula:
C₆H₃BrFI Pto. Ebullición: 247 °C Densidad: 2,281 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 103 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07368751 Núm. CAS: 116272-41-4 |