4,4'-Difluorobencilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(4-fluorofenil)etanodiona
PC2534-25G PC2534-5G
APOSPC2534-25GEA 183 EUR
APOSPC2534-25G APOSPC2534-5G
4,4'-Difluorobencilo 98%
4,4'-Difluorobencilo
Formula: C₁₄H₈F₂O₂
MW: 246.21 g/mol
Pto. de fusión: 120…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134541
Núm. CAS: 579-39-5