2-Cloro-5-fluoropiridina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2546-100G PC2546-25G PC2546-5G
APOSPC2546-100GEA 168 EUR
APOSPC2546-100G APOSPC2546-25G APOSPC2546-5G
2-Cloro-5-fluoropiridina 99%
2-Cloro-5-fluoropiridina
Formula: C₅H₃ClFN
MW: 131,54 g/mol
Pto. Ebullición: 74 °C/38mmHg
Pto. de fusión: 19 °C
Densidad: 1,297 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095332
Núm. CAS: 31301-51-6
UN: 1993
ADR: 3,III