1,2-Dicloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoetano 85%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2550-100G PC2550-25G
APOSPC2550-100GEA 152 EUR
APOSPC2550-100G APOSPC2550-25G
1,2-Dicloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoetano 85%
1,2-Dicloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoetano
90%(min) CCl2CClFI: 10%(max) CF2ICCI2F
Formula: ClF₂CCClFI
Pto. Ebullición: 100…101 °C
Densidad: 2,2 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039402
Núm. CAS: 354-61-0