4-Bromo-2,3-difluorofenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2553-5G PC2553-10G PC2553-1G
APOSPC2553-5GEA 24.8 EUR
APOSPC2553-5G APOSPC2553-10G APOSPC2553-1G
4-Bromo-2,3-difluorofenol
4-Bromo-2,3-difluorofenol
Formula: C₆H₃BrF₂O
MW: 208.99 g/mol
Pto. de fusión: 53…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061907
Núm. CAS: 144292-32-0