2,6-Dicloro-4-(trifluorometil)anilina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-3,5-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride, 2,6-Dichloro-4-trifluoromethylaniline, 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline
PC2554-50G PC2554-25G PC2554-500G PC2554-1KG
APOSPC2554-50GEA 26.1 EUR
APOSPC2554-50G APOSPC2554-25G APOSPC2554-500G APOSPC2554-1KG
2,6-Dicloro-4-(trifluorometil)anilina 99%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄Cl₂F₃N
MW: 230,02 g/mol
Pto. Ebullición: 60…62 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 34…36 °C
Densidad: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052918
Núm. CAS: 24279-39-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III