2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC2554H-10G
PC2554H-1G
APOSPC2554H-10GEA
158
EUR
APOSPC2554H-10G
APOSPC2554H-1G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formula:
C₇H₅Cl₂F₃N₂ MW: 245,03 g/mol Pto. de fusión: 57…61 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00085001 Núm. CAS: 86398-94-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...