2,3-Difluoro-4-nitroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2555-1G PC2555-25G PC2555-5G
APOSPC2555-1GEA 29 EUR
APOSPC2555-1G APOSPC2555-25G APOSPC2555-5G
2,3-Difluoro-4-nitroanísol 98%
2,3-Difluoro-4-nitroanísol
Formula: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189.12 g/mol
Pto. de fusión: 96…99 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07995055
Núm. CAS: 66684-59-1