3-Bromo-5-fluorofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-fluoro-5-hydroxybenzene
PC2556-100G PC2556-500G
APOSPC2556-100GEA 155 EUR
APOSPC2556-100G APOSPC2556-500G
3-Bromo-5-fluorofenol 97%
3-Bromo-5-fluorofenol
Formula: C₆H₄BrFO
MW: 191 g/mol
Pto. de fusión: 36…40 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07783710
Núm. CAS: 433939-27-6