2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2556V-1G PC2556V-250MG PC2556V-5G
APOSPC2556V-1GEA 29 EUR
APOSPC2556V-1G APOSPC2556V-250MG APOSPC2556V-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide 95+%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formula: C₇H₃Cl₂F₃N₂O
Pto. de fusión: 194…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173903
Núm. CAS: 158063-67-3