Trifluoruro de (dietilamino)azufre 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: DAST
PC2563-100G PC2563-25G
APOSPC2563-100GEA 212 EUR
APOSPC2563-100G APOSPC2563-25G
Trifluoruro de (dietilamino)azufre 95%
Trifluoruro de (dietilamino)azufre
Versatile fluorinating agent: JOC., 1975, 40, 574.
Precaución: Has been reported to undergo explosive decomposition when heated above 90 °C.
Formula: C₄H₁₀F₃NS
MW: 161.19 g/mol
Pto. Ebullición: 30…32 °C/3mmHg
Densidad: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 23 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000363
Núm. CAS: 38078-09-0
EINECS: 253-771-2
UN: 2920
ADR: 8+3 I