Fluoromalonato de dietilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-diethyl 2-fluoropropanedioate
PC2564-100G PC2564-25G PC2564-5G
APOSPC2564-100GEA 65.4 EUR
APOSPC2564-100G APOSPC2564-25G APOSPC2564-5G
Fluoromalonato de dietilo 97%
Fluoromalonato de dietilo
Formula: C₇H₁₁FO₄
MW: 178.16 g/mol
Pto. Ebullición: 121…122 °C/30mmHg
Densidad: 1.129 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009139
Núm. CAS: 685-88-1
EINECS: 211-684-7
UN: 1760
ADR: 8 III