Hexafluoroglutarato de dietilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Diethyl perfluoroglutarate
PC2566-25G PC2566-5G PC2566-100G
APOSPC2566-25GEA 488 EUR
APOSPC2566-25G APOSPC2566-5G APOSPC2566-100G
Hexafluoroglutarato de dietilo 98%
Hexafluoroglutarato de dietilo
Formula: C₉H₁₀F₆O₄
MW: 296.17 g/mol
Pto. Ebullición: 224 °C
Densidad: 1.344 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015156
Núm. CAS: 424-40-8
EINECS: 207-035-2
UN: 1760
ADR: 8 II