2',4'-Difluoroacetanilida 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2569-100G PC2569-25G
APOSPC2569-100GEA 96.3 EUR
APOSPC2569-100G APOSPC2569-25G
2',4'-Difluoroacetanilida 99%
2',4'-Difluoroacetanilida
Formula: C₈H₇F₂NO
Pto. de fusión: 122…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00032502
Núm. CAS: 399-36-0