Ácido difluoroacético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2570-100G PC2570-25G PC2570-500G
APOSPC2570-100GEA 58 EUR
APOSPC2570-100G APOSPC2570-25G APOSPC2570-500G
Ácido difluoroacético 98%
Ácido difluoroacético
Formula: C₂H₂F₂O₂
Pto. Ebullición: 134 °C
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 1,526 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004220
Núm. CAS: 381-73-7
EINECS: 206-839-0
UN: 3265
ADR: 8,II