2',3'-Difluoroacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,3-Difluorofenil)etan-1-ona
PC2574-100G PC2574-25G PC2574-5G
APOSPC2574-100GEA 287 EUR
APOSPC2574-100G APOSPC2574-25G APOSPC2574-5G
2',3'-Difluoroacetofenona 98%
2',3'-Difluoroacetofenona
Formula: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Pto. Ebullición: 85 °C/20mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061274
Núm. CAS: 18355-80-1