2',4'-Difluoroacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,4-Difluorophenyl)ethan-1-one
PC2575-100G PC2575-25G
APOSPC2575-100GEA 56.7 EUR
APOSPC2575-100G APOSPC2575-25G
2',4'-Difluoroacetofenona 98%
2',4'-Difluoroacetofenona
Formula: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Pto. Ebullición: 80…81 °C/25mmHg
Densidad: 1,232 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151261
Núm. CAS: 364-83-0
EINECS: 206-667-6