2',5'-Difluoroacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,5-Difluorofenil)etan-1-ona
PC2576-100G PC2576-25G PC2576-5G
APOSPC2576-100GEA 94.4 EUR
APOSPC2576-100G APOSPC2576-25G APOSPC2576-5G
2',5'-Difluoroacetofenona 98%
2',5'-Difluoroacetofenona
Formula: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Pto. Ebullición: 190…191 °C
Densidad: 1,233 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009898
Núm. CAS: 1979-36-8
EINECS: 217-837-4