2',6'-Difluoroacetofenona 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,6-Difluorofenil)etan-1-ona
PC2577-5G PC2577-25G
APOSPC2577-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2577-5G APOSPC2577-25G
2',6'-Difluoroacetofenona 96%
2',6'-Difluoroacetofenona
Formula: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Pto. Ebullición: 76…79 °C/15mmHg
Densidad: 1,195 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000328
Núm. CAS: 13670-99-0
EINECS: 237-151-9