3',4'-Difluoroacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3,4-Difluorofenil)etan-1-ona
PC2578-100G PC2578-25G PC2578-500G
APOSPC2578-100GEA 49.3 EUR
APOSPC2578-100G APOSPC2578-25G APOSPC2578-500G
3',4'-Difluoroacetofenona 97%
3',4'-Difluoroacetofenona
Formula: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Pto. Ebullición: 94…95 °C/13mmHg
Pto. de fusión: 19…20 °C
Densidad: 1,246 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009891
Núm. CAS: 369-33-5
EINECS: 206-717-7