3',5'-Difluoroacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3,5-Difluorophenyl)ethan-1-one
PC2579-100G PC2579-25G PC2579-5G
APOSPC2579-100GEA 109 EUR
APOSPC2579-100G APOSPC2579-25G APOSPC2579-5G
3',5'-Difluoroacetofenona 98%
3',5'-Difluoroacetofenona
Formula: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Pto. Ebullición: 94…95 °C/13mmHg
Pto. de fusión: 34…38 °C
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042489
Núm. CAS: 123577-99-1