2,3-Difluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2588-100G PC2588-25G PC2588-5G
APOSPC2588-100GEA 302 EUR
APOSPC2588-100G APOSPC2588-25G APOSPC2588-5G
2,3-Difluoroanilina 98%
2,3-Difluoroanilina
Formula: C₆H₅F₂N
Pto. Ebullición: 68…69 °C/12mmHg
Densidad: 1,274 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010298
Núm. CAS: 4519-40-8
EINECS: 224-847-2
UN: 2941
ADR: 6.1,III