2,4-Difluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2590-500G PC2590-100G PC2590-1KG
APOSPC2590-500GEA 105 EUR
APOSPC2590-500G APOSPC2590-100G APOSPC2590-1KG
2,4-Difluoroanilina 98%
2,4-Difluoroanilina
Important intermediate for manufacture of pharmaceuticals, e.g Fluconazole, Diflunisal & Dolobid.
Formula: C₆H₅F₂N
Pto. Ebullición: 170 °C/753mmHg
Pto. de fusión: –7,5 °C
Densidad: 1,268 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007648
Núm. CAS: 367-25-9
EINECS: 206-687-5
UN: 2941
ADR: 6.1,III