Alcohol 3-cloro-2,6-difluorobencílico 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (3-Chloro-2,6-difluorophenyl)methanol
PC2599-25G PC2599-5G PC2599-1G
APOSPC2599-25GEA 279 EUR
APOSPC2599-25G APOSPC2599-5G APOSPC2599-1G
Alcohol 3-cloro-2,6-difluorobencílico 96%
Alcohol 3-cloro-2,6-difluorobencílico
Formula: C₇H₅ClF₂O
MW: 178,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631325
Núm. CAS: 252004-35-6