4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2605-5G PC2605-1G
APOSPC2605-5GEA 62.6 EUR
APOSPC2605-5G APOSPC2605-1G
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₈F₃NO₂S
Pto. de fusión: 237…238 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00068105
Núm. CAS: 144059-86-9