2,4-Difluorofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2606-100G PC2606-25G PC2606-500G PC2606-1KG PC2606-5KG
APOSPC2606-100GEA 75.4 EUR
APOSPC2606-100G APOSPC2606-25G APOSPC2606-500G APOSPC2606-1KG APOSPC2606-5KG
2,4-Difluorofenol 98%
2,4-Difluorofenol
Formula: C₆H₄F₂O
Pto. Ebullición: 52…53 °C/19mmHg
Pto. de fusión: 22 °C
Densidad: 1,362 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009715
Núm. CAS: 367-27-1
EINECS: 206-688-0
UN: 1993
ADR: 3,III