1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC2608-100G
PC2608-25G
PC2608-5G
APOSPC2608-100GEA
52.2
EUR
APOSPC2608-100G
APOSPC2608-25G
APOSPC2608-5G
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
1,3-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formula:
C₇H₃Br₂F₃O MW: 319,90 g/mol Pto. Ebullición: 83…85 °C/20mmHg Densidad: 1,928 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075280 Núm. CAS: 207226-31-1 |