2,6-Difluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC2610-100G
PC2610-25G
PC2610-500G
APOSPC2610-100GEA
36.4
EUR
APOSPC2610-100G
APOSPC2610-25G
APOSPC2610-500G
2,6-Difluoroanilina 98%
2,6-Difluoroanilina
Formula:
C₆H₅F₂N Pto. Ebullición: 70…71 °C/40mmHg Densidad: 1,199 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 43 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007655 Núm. CAS: 5509-65-9 EINECS: 226-853-0 UN: 1992 ADR: 3+6.1,III |