3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC2611-10G PC2611-5G
APOSPC2611-10GEA 0 EUR
APOSPC2611-10G APOSPC2611-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzamide
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₈H₅BrF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458075
Núm. CAS: 914636-32-1