3,4-Difluoroanilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC2612-100G
PC2612-500G
APOSPC2612-100GEA
31.9
EUR
APOSPC2612-100G
APOSPC2612-500G
3,4-Difluoroanilina 97%
3,4-Difluoroanilina
Formula:
C₆H₅F₂N Pto. Ebullición: 85…87 °C/30mmHg Pto. de fusión: 20…22 °C Densidad: 1,302 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007761 Núm. CAS: 3863-11-4 EINECS: 223-381-7 UN: 2941 ADR: 6.1,III |