3,5-Difluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2613-100G PC2613-25G PC2613-500G
APOSPC2613-100GEA 71.2 EUR
APOSPC2613-100G APOSPC2613-25G APOSPC2613-500G
3,5-Difluoroanilina 98%
3,5-Difluoroanilina
Formula: C₆H₅F₂N
Pto. Ebullición: 80 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 40…42 °C
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007763
Núm. CAS: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III