3-Bromo-5-(trifluorometoxi)anilina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2614-1G PC2614-5G PC2614-10G
APOSPC2614-1GEA 72.5 EUR
APOSPC2614-1G APOSPC2614-5G APOSPC2614-10G
3-Bromo-5-(trifluorometoxi)anilina 99%
3-Bromo-5-(trifluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₅BrF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458076
Núm. CAS: 914636-35-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III